Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme - Hydrogène
Pour effectuer des mesures ponctuelles pour divers gaz et vapeurs
Marque: Dräger™ CH30301
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Flacon en verre
- Échantillon d’air étalonné de 100 ml aspiré par le tube avec la pompe à soufflet Dräger Accuro™
Order Info
La plage de mesures indiquée peut être étendue pour certains tubes détecteurs.Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
Specifications
Fluorure d’hydrogène 1,5/b (gaz ou vapeur) | |
15°ppm | |
10/Boîte |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
- Hydrogen Fluoride 1.5/b
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.