Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme – tube détecteur d’hydrazine
Marque:  Dräger™ CH31801
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 12306212
  • 235.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
  2. Certifié Safety Equipment Institute (SEI, Institut de l’équipement de sécurité).
Spécification
Spécification
Hydrazine 0,25/a
0,1 à 10 ppm
10
50°F à 122°F
Inférieur à 20 mg/L
10/20
1 à 2 min
10° à 50°C