Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Dioxyde de carbone
Code produit. 10167340
Click to view available options
Plages de mesure:
0,1 à 6 %
0,5 à 10 %
1 à 20 %
100 à 3000
5 à 60 %
Type de tube:
Dioxyde de carbone 0,1 %/asup2/sup
Dioxyde de carbone 100/a
Dioxyde de carbone 100/a-P
Dioxyde de carbone 1 %/a
Dioxyde de carbone 0,5 %/a
Dioxyde de carbone 5 %/a
Plage d’humidité:
23 mg/l
30 mg/l
40 mg/l
50 mg/l
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10167340
Marque: Dräger™ CH23501
Edge
Tubes détecteurs
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l’échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponible en boîtes de dix.
Remarque : Certains tests nécessitent un tube préliminaire ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
Spécification
Composants mesurés Dioxyde de carbone
Plage d’humidité 30 mg/l
Plages de mesure 0,1 à 6 %
Nbre de coups 1
Quantité 10
Temps de réponse 30 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 30°C
Type de tube Dioxyde de carbone 0,1 %/asup2/sup