Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Tube de fumée
Tubes détecteurs
Marque:  Dräger™ CH25301
Code nomenclature Nacres: GB.21
Informations supplémentaires : CAS : 7722-64-7 Poids : 0.07740kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Code produit. 10169251
  • 187.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l'échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponibles en boîtes de dix.
Remarque : Certains tests nécessitent un tube préliminaire ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
Spécification
Spécification
Tubes du détecteur
Courants d’air
10
Courants d’air
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Air current tubes; Strömungsprüfröhrchen
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P402-Stocker dans un endroit sec.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans correctement et à recycler.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid >95%