Learn More
Dräger™ Détecteur monogaz Pac™ 7000
Code produit. 10753217
Click to view available options
Composants mesurés:
Ammoniac
Cyanure d’hydrogène
Dioxyde de carbone
Plages de mesure:
0 à 300
0 à 50
0 à 5 %
Temps de réponse:
15 s
20 s
30 s
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10753217
Marque: Dräger™ 8318973
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Clip crocodile en acier inox
Le détecteur monogaz compact et robuste est équipé d’une large gamme de fonctions et a une durée de vie illimitée
La batterie et le capteur peuvent être remplacés. Diverses fonctions d’alarme et de fonctionnement (alarmes TWA et STEL, intervalle de test de déclenchement, etc.) sont réglables pour une polyvalence maximale.
  • L’affichage de la concentration montre toutes les informations sous forme de chiffres et de symboles et peut être rétroéclairé pour une meilleure lisibilité
  • Affiche en continu la concentration mesurée actuelle ainsi que les fonctions de notification et d’avertissement ; PEAK, TWA et STEL sont facilement accessibles
  • L’icône de notification indique à l’utilisateur quand le test de déclenchement est requis ; l’intervalle peut être réglé par l’utilisateur
  • Des périodes de fonctionnement individuelles peuvent également être définies à l’aide d’un minuteur de fonctionnement réglable
  • Le boîtier résistant aux chocs et aux produits chimiques est doté d’un revêtement en caoutchouc protecteur
  • Les capteurs XXS à réponse rapide sont positionnés pour permettre l’afflux de gaz par le haut et par l’avant
  • Les alarmes visuelles, sonores et de vibration informent l’utilisateur lorsque les seuils réglables ont été dépassés ; l’alarme à deux tonalités garantit une perception optimale
  • L’interface IR permet un téléchargement rapide des données à partir d’un enregistreur de données interne ; le système peut être relié à un PC via un support de connexion ou un système E-Cal (vendu séparément, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Safety pour en savoir plus)
  • Fonctionne dans une plage de températures comprise entre environ -20° et +120°F (-30° et +50°C) ; humidité relative de 10 à 90 %
Informations sur la commande
Dimensions (L x l x H) : 0,8 x 2,5 x 3,3 po (2,0 x 6,4 x 8,4 cm). Poids : 3,8 oz (120 g).
Certifications
IP65 rated for ingress protection. UL/cUL Classified as Intrinsically Safe for use in Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G, Temp Code T4; ATEX II 1 G EEx ia IIC, T4 or I M 1 EEx ia I, T4. CE mark.
Spécification
Types d’alarme Audible, visuel, vibrant
Autonomie de la batterie 5500 hr.
Profondeur (impériale) 1 in.
Profondeur (métrique) 2.5 cm
Composants mesurés Cyanure d’hydrogène
Hauteur (impériale) 2,5 in
Hauteur (métrique) 6.4 cm
Plage d’humidité 10 à 90 %
Indice IP IP65
Plages de mesure 0 à 50
Gamme de pression 700 à 1300 hPa
Résolution 0.1
Temps de réponse 15 s
Plage de températures (impériale) -4°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C
Poids (impériale) 3.8 oz.
Poids (métrique) 106g
Largeur (impériale) 3,3 in
Largeur (métrique) 8.4 cm