Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XXS du dioxyde de carbone (CO2)
Capteur de rechange XXS, à utiliser avec les détecteurs de gaz multiples Pac 7000 et X-am 5000.
Marque: Dräger™ 6810889
Code nomenclature Nacres: GB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.02520kg
Description
- Plage de mesures : 0 à 5 % vol.
- Résolution : 0,1% vol.
- Dioxyde de carbone (CO2)
Spécification
Dioxyde de carbone | |
Détecteurs multi-gaz Pac 7000, X-am 5000 | |
Capteur de rechange |