Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Phosphine
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz.
Marque: Dräger™ 6406410
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
de 700 à 1100 hPa | |
1 à 30 mg/l | |
50 à 600 s | |
0°C à 40°C |
Puce CMS pour phosphine | |
1 à 25 | |
32°F à 104°F |