Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Méthanol
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Marque: Dräger™ 6406380
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
de 700 à 1100 hPa | |
5 à 25 mg/l | |
200 à 600 s | |
15°C à 30°C |
Puce CMS pour méthanol | |
20 à 500 | |
59°F à 104°F |