Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Ammoniac
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
228.00€ - 298.00€
Spécification
Pression de l’air | de 700 à 1100 hPa |
---|---|
Type | Puce CMS pour ammoniac |
Plage de températures (impériale) | 32°F à 104°F |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12394599
|
Dräger™
6406550 |
Puce CMS pour ammoniac | 0,2 à 5 | 100 à 600 s | 1 à 30 mg/l |
298.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10426301
|
Dräger™
6406130 |
Puce CMS pour ammoniac | 2 à 50 | 15 à 140 s | 1 à 40mg/L |
236.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10436301
|
Dräger™
6406020 |
Puce CMS pour ammoniac | 10 à 150 | 15 à 50 s | 1 à 40mg/L |
228.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
de 700 à 1100 hPa | |
Puce CMS pour ammoniac | |
32°F à 104°F | |
0°C à 40°C |