Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Sulfure d’hydrogène
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz.
Marque: Dräger™ 6406220
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
de 700 à 1100 hPa | |
1 à 40mg/L | |
40 à 500 s | |
0°C à 40°C |
Puce CMS pour sulfure d’hydrogène | |
100 à 2500 | |
32°F à 104°F |