Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Acétone
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Marque:  Dräger™ 6406470
Code produit. 12384599
  • 243.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Spécification
de 700 à 1100 hPa
0 à 30 mg/l
60 à 600 s
De 5° à 40°C
Puce CMS pour acétone
40 à 600
41°F à 104°F