Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de DPPIV (DPP4 / CD26) de souris
Description
The Mouse DPPIV (DPP4/CD26) ELISA quantitates Ms DPPIV in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms DPPIV. Principle of the method The Mouse DPPIV solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La CD26 (dipeptidyl peptidase IV, DPP IV), protéine de liaison de l’adénosine désaminase (ADA) est une protéase sérine atypique homodimère appartenant à la famille des prolyl oligopeptidases. Elle est exprimée sur les cellules de lymphocyte et elle est régulée positivement durant l’activation des cellules T. La CD26 est également exprimée sur les cellules B activées et les cellules tueuses naturelles et abondamment sur l’épithélium. La CD26 est impliquée dans une variété de fonctions biologiques, notamment l’activation des cellules T, l’adhérence cellulaire à une matrice extracellulaire, telle que fibronectine ou collagènes, et dans l’infection par le VIH. La réticulation de la CD26 à l’aide de cet anticorps améliore considérablement la production d’IL-2 induite par anti-CD3. CD26 identique à la protéine complexante-2 de l’adénosine désaminase et à l’antigène d’activation des cellules T CD26. De plus, la CD26 est une glycoprotéine membranaire intrinsèque et une sérine exopeptidase qui clive les dipeptides X-proline de l’extrémité N-terminal des polypeptides. Les altérations de l’activité de la peptidase CD26 sont caractéristiques d’une transformation maligne et l’activité enzymatique augmente considérablement selon le grade et la gravité de la tumeur. La CD26 est exprimée dans divers types de cellules sanguines, mais aussi dans des cellules qui sont liées par histogenèse à des fibroblastes activés. Des altérations de la densité de la CD26 ont été rapportées sur des monocytes en circulation et des cellules T CD4+ au cours de l’arthrite rhumatoïde et du lupus érythémateux disséminé.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P28843 |
| Plage de dosage | 0,41 pg/ml à 100 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,45 ng/ml |
| Plage d’étalonnage | 0,45 ng/ml à 100 ng/ml |
| Description | Kit ELISA DPPIV (DPP4), 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, famille de protéases, peptidases et inhibiteurs, cycle cellulaire et discipline de recherche sur la prolifération, dosage immunoenzymatique conçu pour la quantification et la détection du Dppiv (Dpp4) i |
| Substances à analyser détectables | DPPIV (DPP4) |
| Doser | ELISA sandwich en phase solide |
| Conjugué | Biotine |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Afficher plus |