Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de DPPIV (DPP4 / CD26) de souris
Code produit. 15445263
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15445263
Marque: Invitrogen™ EMDPP4
ELISA
The Mouse DPPIV (DPP4/CD26) ELISA quantitates Ms DPPIV in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms DPPIV. Principle of the method The Mouse DPPIV solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La CD26 (dipeptidyl peptidase IV, DPP IV), protéine de liaison de l’adénosine désaminase (ADA) est une protéase sérine atypique homodimère appartenant à la famille des prolyl oligopeptidases. Elle est exprimée sur les cellules de lymphocyte et elle est régulée positivement durant l’activation des cellules T. La CD26 est également exprimée sur les cellules B activées et les cellules tueuses naturelles et abondamment sur l’épithélium. La CD26 est impliquée dans une variété de fonctions biologiques, notamment l’activation des cellules T, l’adhérence cellulaire à une matrice extracellulaire, telle que fibronectine ou collagènes, et dans l’infection par le VIH. La réticulation de la CD26 à l’aide de cet anticorps améliore considérablement la production d’IL-2 induite par anti-CD3. CD26 identique à la protéine complexante-2 de l’adénosine désaminase et à l’antigène d’activation des cellules T CD26. De plus, la CD26 est une glycoprotéine membranaire intrinsèque et une sérine exopeptidase qui clive les dipeptides X-proline de l’extrémité N-terminal des polypeptides. Les altérations de l’activité de la peptidase CD26 sont caractéristiques d’une transformation maligne et l’activité enzymatique augmente considérablement selon le grade et la gravité de la tumeur. La CD26 est exprimée dans divers types de cellules sanguines, mais aussi dans des cellules qui sont liées par histogenèse à des fibroblastes activés. Des altérations de la densité de la CD26 ont été rapportées sur des monocytes en circulation et des cellules T CD4+ au cours de l’arthrite rhumatoïde et du lupus érythémateux disséminé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P28843
Plage de dosage 0,41-100 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,45 ng
Plage d’étalonnage 0,45 ng/ml à 100 ng/ml
Description Kit ELISA DPPIV (DPP4), 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, famille de protéases, peptidases et inhibiteurs, cycle cellulaire et discipline de recherche sur la prolifération, dosage immunoenzymatique conçu pour la quantification et la détection du Dppiv (Dpp4) i
Substances à analyser détectables DPPIV (DPP4)
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Méthode de détection Colorimétrique
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA sandwich
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Protéases, peptidases & inhibiteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, ligand Fas, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptine R, LEPTINE(OB), LIX, L-Sélectine, Lymphotactine, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, PSélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF de souris.
Type de substrat TMB
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 13482
Symbole de gène(s) Cd26,Dpp-4,THAM
Espèces hôtes Souris
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque de bandelettes à 96 puits préchargées de DPPIV anti-souris, étalon de DPPIV de souris recombinante lyophilisée, tampon de lavage 20 X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient de l‘acide sulfurique 0,2 M, diluant de dosage A, contient 0.
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cycle & prolifération cellulaires
Volume d’échantillon Plasma, 5 μl ; sérum, 5 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme RP23-87G8.2, Cd26, Dpp-4, THAM
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min