Learn More
DPPC, MedChemExpress
MedChemExpress DPPC (129Y83) is a zwitterionic phosphoglyceride that can be used for the preparation of liposomal monolayers. DPPC-liposome serves effectively as a delivery vehicle for inducing immune responses against GSL antigen in mice.
Marque: Medchem Express HY-109506
Beschreibung
DPPC (129Y83) is a zwitterionic phosphoglyceride that can be used for the preparation of liposomal monolayers. DPPC-liposome serves effectively as a delivery vehicle for inducing immune responses against GSL antigen in mice.Spezifikation
DPPC | |
White | |
C40H80NO8P | |
129Y83 | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O | |
734.04 | |
Research |
63-89-8 | |
Research | |
50 mg | |
Ethanol : 25 mg/mL (34.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (6.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) | |
734.04 | |
98.0% | |
Solid |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Research purposes only