Learn More
Thermo Scientific™ DpnI (10 U/μl)
Coupez aux sites Gm6A^TC avec l’enzyme de restriction DpnI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : MalI).
50.75€ - 209.00€
Spécification
Concentration 10 U/μl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10669500
Afficher les documents
Thermo Scientific™
ER1701
500 U
50.75€
500 unités
10304240
Afficher les documents
Thermo Scientific™
ER1702
2500 U
209.00€
2500 unités
10140690
Afficher les documents
Thermo Scientific™
ER1705
1000 U
88.75€
1000 unités
Description
Description
Utilisez une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité avec Thermo Scientific™ endonucléases de restriction conventionnelles, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
Spécification
10 U/μl
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ DpnI (10 U/μl)