missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ DPBS, poudre, calcium, magnésium

Code produit. 10769033
Click to view available options
Quantité:
1 l
50 l
Conditionnement:
1L
50L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10769033

Marque: Gibco™ 21300017

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

DPBS, poudre, calcium, magnésium

La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour diverses applications de culture cellulaire, telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs. Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs. Nous proposons diverses formulations de DPBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.

Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.

Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution DPBS Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa et située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DPBS, fabriqué dans notre usine, située à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.

Le milieu de culture cellulaire Gibco™ sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Poudre de DPBS, calcium et magnésium, 1 L, pH de 7,1 à 7,5, osmolalité de 260 à 300 mOsm/kg, calcium, sels inorganiques de calcium et de magnésium, classification exempte de composants d’origine animale, durée de conservation de 36 mois, stockage de 15 à 30°C, pour la culture de cellules de mammifères
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,1 à 7,5
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Comprend Sans pyruvate de sodium
Osmolalité 260 à 300 mOsm/kg
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis