Learn More
Gibco™ DPBS, calcium, magnésium
DPBS, calcium, magnésium
Marque: Gibco™ 14040091
18.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour diverses applications de culture cellulaire, telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs. Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs. Nous proposons diverses formulations de DPBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution DPBS Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa et située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DPBS, fabriqué dans notre usine, située à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Sans pyruvate de sodium | |
De 2° à 8°C | |
DPBS, calcium et magnésium, 500 ml, concentration 1X, pH de 7,0 à 7,2, osmolalité de 270 à 310 mOsm/kg, sels inorganiques de calcium et de magnésium, classification exempte de composants d’origine animale, durée de conservation de 36 mois, stockage de 2 à 8°C, pour la culture de cellules de mammifères | |
Culture de cellules de mammifères | |
7 à 7,2 | |
Liquide |
500 mL | |
1 X | |
500 ml | |
270 à 310 mOsm/kg | |
Pour diagnostic in vitro |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ DPBS, calcium, magnésium > 500 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu