Learn More
Chlorhydrate de doxycycline, MP Biomedicals™
60.23 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Doxycycline hydrochloride |
Type | Doxycycline Hydrochloride |
Forme physique | Poudre |
Nom IUPAC | [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxy-11-méthyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tétrahydro-1H-tétracène-1-yl]-diméthylazanium ; chlorure |
Poids de la formule | 480.9 |
Couleur | Jaune |
Quantité | 1 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Doxycycline Hydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302 + H312-Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.