Learn More
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11328825
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328825
1000 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11328825
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13922.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
AmberChrome™ 50WX8 Ion Exchange Resin) is used in separation medium for TLC and LPLC. It is also used as stripper resin and can be regenerated by 0.25N Sulfuricacid when exhausted, is used as catalyst and in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dowex 50WX8 200-400 (H) est utilisé dans le milieu de séparation pour TLC et LPLC. Il est également utilisé comme résine de raclage et peut être régénéré par de l’acide 0,25N sulfuré lorsqu’il est épuisé, est utilisé comme catalyseur et dans des échantillons de fraction surnageant déionisant pour la chromatographie sur papier.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11119-67-8
Numéro MDL MFCD00132726
Nom IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX8 200-400 (H)
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252690 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/10/2024 Catalog NumberL13922.0B,L13922.30,L13922.18
Numéro de lot10239894 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL13922.0B,L13922.30,L13922.18
Numéro de lot10239380 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL13922.0B,L13922.30,L13922.18
Numéro de lot10249402 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2024 Catalog NumberL13922.0B,L13922.30,L13922.18
Numéro de lot10247326 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/08/2023 Catalog NumberL13922.0B,L13922.30,L13922.18
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dowex 50WX8 200-400 (H)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dowex 50WX8
Nom du produit
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals >