Learn More
Dowex™ 1X8-200, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
131.04€ - 1730.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12627-85-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C29H34ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 432.05 |
Numéro MDL | MFCD00132718 |
Clé InChI | BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl |
CID PubChem | 16212807 |
SMILES | * |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ionsIdentifiants chimiques
12627-85-9 | |
432.05 | |
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M | |
16212807 |
C29H34ClN | |
MFCD00132718 | |
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl | |
* |
Spécification
Dowex™ 1X8 | |
12627-85-9 | |
Flacon en plastique | |
C29H34ClN | |
Cl form: 39 to 45% | |
Beige à Blanc | |
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M | |
1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure | |
16212807 |
Billes | |
15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh) | |
wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2 | |
MFCD00132718 | |
01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 | |
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl | |
* | |
432.05 |