Learn More
Dowex™ 1X8 100-200 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349075
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Dowex™ 1X8 100-200 (Cl) is used as an absorbent in solid phase extraction. It is used in anion-exchange chromatography for separation. It also finds application in fine chemical processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine Dowex|r 1X8 100-200 (Cl) est utilisée comme absorbant dans l’extraction en phase solide. Elle est utilisée en chromatographie échangeuse d’anions pour la séparation. Elle trouve aussi des applications dans les traitements chimiques fins.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12627-85-9
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132718
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
Nom IUPAC 1,4-diethenylbenzene 4-ethenyl-N,N,N-trimethylanilinium ethenylbenzene chloride
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 1X8 100-200 (Cl)
Odeur Amine-like
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.