Learn More
Brady™ Cheville pour centre de sorbants SPC
Code produit. p-7161201
Click to view available options
Longueur (métrique):
43 cm
106 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10462575
Marque: Brady™ 813902
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour rouleaux jusqu’à 38 ou 102 cm
  • Pour une utilisation avec le centre de sorbants SPC
  • Choisissez une cheville de 43 ou 106 cm
  • Pour rouleaux jusqu’à 38 ou102 cm sur centres de sorbants SPC
Spécification
Type Kits SPC
À utiliser avec (équipement) Rouleaux jusqu’à 38 cm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Longueur (métrique) 43 cm
Poids (métrique) 454 g