Learn More
VELP Scientifica™ Mini H-Stand avec double Hélices complète
Le Mini H-Stand est un système complet de base, de Hélicess de serrage et de pinces, conçu pour empêcher la rotation des instruments autour d'une seule Hélices.
Marque: VELP Scientifica™ A00000383
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DESCRIPTION
- Designed for light weight instruments and comes complete with all parts
- Designed to avoid rotation of attachment and instrument through the use of the double rod and bosshead clamp
Spécification
Stand | |
300 x 430 mm | |
Non autoclavable |