Learn More
VELP Scientifica Mini H-Stand avec double Hélices complète
Tous les produits Velp ProduitsDescription
Le set Mini H-Stand se compose d'une base, d'une double tige, d'une pince et d'un support de récipient avec sangle de sécurité. C'est la solution idéale pour toutes ces applications qui nécessitent une stabilité et une précision absolues pendant l'application.Grâce à sa configuration à double tige verticale et à la technologie innovante 'Easy Sliding', le mécanisme coulissant le mécanisme coulissant du Mini H-Stand permet à l'opérateur de éplacer l'instrument en douceur et sans effort.En outre, il permet de positionner commodément un bécher de 2,5 litres sans avoir à l'incliner et de le stabiliser à l'aide de la sangle lavable, fabriquée en caoutchouc pour une résistance maximale aux produits chimiques.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Stabilité maximale et réduction des vibrations grâce à des tiges robustes
- Boutons ergonomiques conçus pour améliorer la prise en main de l'opérateur et assurer une bonne prise en main de l'instrument
- Système innovant 'Easy Sliding' pour faciliter le positionnement et le glissement de l'instrument sur les tiges
- Fiabilité assurée par le support de conteneur avec sangle de sécurité, qui offre un soutien constant et facilite les procédures de nettoyage.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Stand |
| Matériau | Aluminum, Stainless Steel |
| À utiliser avec (équipement) | Disperseur numérique OV 725 |
| Capacité | 2.5 L Beaker |