Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation à double extrémité en PTFE
Offrent une agitation stable. Ces barreaux d’agitation magnétiques en PTFE possèdent une action à double pale qui assure une agitation efficace et confère une grande stabilité.
5.78€ - 36.40€
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Diamètre (métrique) 8 mm
Quantité 1/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Couleur Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10799681
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.1335
Blanc / uni 8 mm 35mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11898892
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.1335
Blanc / uni 8 mm 35mm
36.40€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10271861
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.1355
Blanc / uni 8 mm 55 mm
9.90€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11808902
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.1355
Blanc / uni 8 mm 55 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10736690
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.1335-B
Bleu 8mm 35mm
10.10€
1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10877880
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.1335-R
Rouge 8mm 35mm
8.65€
1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10062719
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.1335-Y
Jaune 8mm 35mm
8.65€
1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10746690
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.1355-Y
Jaune 8mm 55mm
10.70€
1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10586319
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.1355-R
Rouge 8 mm 55 mm
10.40€
1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10144189
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.1355-B
Bleu 8mm 55mm
12.10€
1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
Description
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • L’action à double pale assure une agitation efficace et confère une grande stabilité
  • Disponible en couleur unie ou à code couleur
  • Autoclavables
Remarque : Les revêtements en PTFE colorés ne sont pas aussi inertes que le PTFE pur.
Spécification
Spécification
Autoclavables
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
1/boîte
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
8 mm
Récipients & cuves / agitateurs chauffants