Learn More
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser
7.89 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Vert
Description
- Couvre entièrement la tête, comme l’exige la procédure HACCP
- Confort supplémentaire avec double élastique pour une excellente rétention
- Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
- 12 g/m2 (poids de tissu)
Spécification
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de conception | Charlotte à clip |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | EN ISO 9001 |
Quantité | 250 Paquets |
Dimensions (L x l) | 40 x 55 cm |
Comprend | Charlottes et distributeur mural |
À utiliser avec (application) | Industriel, laboratoire |