Learn More
Rogo Sampaic™ Pinces doubles
Click to view available options
Matériau:
Chrome, nickel
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient aux tiges de 16 mm de diamètre
- Vendu séparément
Informations sur la commande
À utiliser avec l’équipement suivant
Spécification
Spécification
| Quantité | Pièce |
| Type | Double attache |
| Matériau | Chrome, nickel |
| À utiliser avec (application) | structure perpendiculaire |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |