Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI Micro Spatula
Double Bagged Micro Spatulas are made from high quality USP Class VI HDPE. A box liner is also used giving a third layer of protection. This range is ideal for sampling and dispensing small amounts.
Marque: Sampling Systems™ 9015HV-170S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour utiliser les microspatules, il ne vous reste qu’à les déballer.
- La conception étroite signifie qu’elles peuvent être utilisées avec la plupart des flacons et tubes à essai.
- Fabriquées à partir d’un PEHD conforme à la FDA et à la CE.
- Le PEHD est plus résistant aux produits chimiques que les spatules en PS traditionnelles.
- Les spatules sont conformes à la norme SAL 10-6.
- USP classe VI - PEHD de qualité médicale de haute qualité qui a également été testé indépendamment à l’USP 661.
- Les spatules sont entièrement fabriquées en salle blanche et l’emballage final est effectué en salle blanche de classe 10 000.
- Chaque spatule est inspectée à 100 % avant l’emballage.
Spécification
HDPE | |
Stérile | |
Double ensachage |
0,3 mL | |
blanc | |
4 mm |