Learn More
Miele Professional™ Système de dosage
Armoire de dosage PG 8596 (AW) pour le stockage des produits chimiques de procédé et des modules de dosage
Marque: Miele Professional™ 10087330
2651.98 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 2 tiroirs de sortie pour boîtes de 3 x5 L chacun
- Dimensions intérieures : H 285-690, B 250, T 425-555 mm
- 2 options de réception par niveau pour les modules de dosage chacun
- Le réservoir permet une meilleure vidange des boîtes
Spécification
PG 8596 Armoire de doseur | |
Blanc lotus | |
600 mm | |
300 m |
Système de distribution | |
Laveurs-désinfecteurs | |
835 mm |