Learn More
Equip Labo™ Armoire à porte
D’une largeur de 54 ou 84 cm, cette armoire à panneaux en mélamine blanche givrée, riche, robuste et fiable, est équipée de 1 une étagère réglable, de 4 roues et de 2 freins.
Marque:  Equip Labo 8604
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12641872
  • 670.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-09-2024
Description
  • Mobilier à roulettes
  • Placé sous la paillasse
  • Mobilier équipé de portes ou de tiroirs
  • Largeur 54 ou 84 cm
  • Armoire à panneaux en mélamine blanche dépolie
  • Hauteur interne des tiroirs 8,5 cm
  • Mobilier de porte
  • 1 porte
  • Équipé de 1 étagère réglable, de 4 roues et de 2 freins
Spécification
Spécification
45 x 54 x 72 cm
Armoire à porte
72 cm
54 cm
Armoire à porte
Blanc
12 mois
Simple porte
45 cm
1
1