Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Donovan S3
Si vous préférez porter des chaussures décontractées mais que vous avez besoin de chaussures plus sûres pour le travail, ne cherchez pas plus loin ! Le modèle Donova est celui qu’il vous faut !
139.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Marron |
À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, construction et technologie, fabrication, nature et environnement |
Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17532646
|
Emma Safety Footwear
MM99456939 |
39 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17542646
|
Emma Safety Footwear
MM99456940 |
40 | N/A | ||||||
17552646
|
Emma Safety Footwear
MM99456941 |
41 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17562646
|
Emma Safety Footwear
MM99456942 |
42 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17572646
|
Emma Safety Footwear
MM99456943 |
43 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17582646
|
Emma Safety Footwear
MM99456944 |
44 | N/A | ||||||
17592646
|
Emma Safety Footwear
MM99456945 |
45 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17502656
|
Emma Safety Footwear
MM99456946 |
46 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17512656
|
Emma Safety Footwear
MM99456947 |
47 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17522656
|
Emma Safety Footwear
MM99456948 |
48 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
- Metal Free
- The streetborn safety shoe. If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Donovan.
- A no compromise metal free safety shoe that looks and feels like a classic sneaker.
- It gets its name from the highly supportive reinforced heel. This heel together with the shoe's reinforced, shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
- DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Construction & technology
- Manufacturing
- Nature & environment
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Marron | |
Traitement antibactérien Hydro-Tec | |
Extra large | |
Chaussure de sécurité |
Lacets | |
Logistique et transport, électronique, construction et technologie, fabrication, nature et environnement | |
Nubuck, Nubuck huilé | |
Élevé |