missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Texas Red, Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Marque: Bio-Techne NB7600
188.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
Western Blot 1:1000 - 1:10000, Flow Cytometry 1:500 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000 | |
Donkey | |
Multi-step | |
RUO | |
Secondary | |
Mouse | |
Purified |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Texas Red | |
IGHG | |
Mouse IgG whole molecule | |
1 mg | |
Adaptive Immunity, Immunology | |
Mouse IgG (H and L) | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu