Learn More
Parker Domnick Hunter™ Générateur de gaz d’azote
Générateur de gaz d’azote robuste pour les applications de sciences de la vie critiques, d’analyse chimique et de spectroscopie. Le générateur de gaz d’azote Parker Domnick Hunter™ fournit un flux continu d’azote de très haute pureté.
Marque: Parker Domnick Hunter™ G1110E
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Système “prêt-à-l’emploi” complet spécialement conçu pour les applications analytiques critiques
- Produit un apport continu d’azote pur à 99,999 % 24 heures sur 24
- Compresseur sans huile intégré, avec technologie de réduction du bruit
- Éliminez les bouteilles d’azote peu pratiques et potentiellement dangereuses
- Compact, fiable avec une attention et une maintenance minimales de l’opérateur
- Composants sans phtalate
Specifications
0,75 L/min | |
240 V | |
2 ans | |
Générateurs de gaz d’azote |
1/8 in | |
> 99,999% | |
50 Hz |