Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons PCR bombés, barrettes de 8
Description
Assurez une bonne étanchéité sur toutes les barrettes de tubes PCR et plaques PCR à 96 puits avec les barrettes de bouchons plats pour PCR Thermo Scientific™ moulés avec précision.
Ces barrettes de bouchons bombés pour PCR sont compatibles avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes à profil standard bas. Les barrettes de 12 sont dotées de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur détachement.
Points clés :
- Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
- Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
Certifications :
certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 8 |
| Quantité | 10 paquets de 12 |
| Format | Barrettes de 8 bouchons bombés |
| Type de produit | Barrette de bouchons pour plaque PCR |
| Certifié exempt RNase / DNase | Oui |
| Plate Compatibility | Plaque 96 puits |