Learn More
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, strips of 12
Barrettes de bouchons bombés pour applications PCR à utiliser avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes Thermo Scientific.
61.25€ - 120.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Nbre de puits | 12 |
Format | Barrettes de 12 bouchons bombés |
Type de produit | Barrette de bouchons pour plaque PCR |
Code produit | Marque | Quantité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11584774
|
Thermo Scientific™
AB0852 |
10 paquets de 8 | Transparent |
61.25€
80 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11594774
|
Thermo Scientific™
AB0853 |
25 paquets de 8 | Transparent |
120.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Assurez une bonne étanchéité sur toutes les barrettes de tubes PCR et plaques PCR à 96 puits avec les barrettes de bouchons plats pour PCR Thermo Scientific™ moulés avec précision.
Ces barrettes de bouchons bombés pour PCR sont compatibles avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes à profil bas et standard. Les barrettes de 12 sont dotées de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur détachement.
Points clés :
- Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
- Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
Certifications :
certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
Transparent | |
12 | |
Barrette de bouchons pour plaque PCR | |
Plaque 96 puits |
Polypropylène | |
Barrettes de 12 bouchons bombés | |