Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel sodique de dodécylsulfate, 99+ %, pour biologie moléculaire, sans DNase, RNase ni protéases
Marque: Thermo Scientific Chemicals 327315000
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
(0.1 M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm | |
Blanc | |
Poudre | |
500 g | |
Authentique | |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C) | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
≥99% |
Dodecyl sulfate, sodium salt | |
151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 | |
206.0°C | |
>150°C | |
99+% | |
CH3(CH2)11OSO3Na | |
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium dodecyl sulfate | |
3423265 | |
288.38 | |
Biologie moléculaire |
Sécurité et traitement
- Dodecyl sulfate sodium salt
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.