Learn More
Dodécane, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dodecane |
Point de fusion | -60.0°C |
Densité | 0.7510g/mL |
Point d’ébullition | 170.0°C to 195.0°C |
Point d’éclair | 44°C |
Spectre IR | Authentic |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.4190 to 1.4230 |
Quantité | 1 L |
Gravité spécifique | 0.751 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dodecane, mixture of isomers
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.