Learn More
Dodécane, ≥ 99 %, qualité réactif, Honeywell™ Code produit.: 15627810
Dodécane, ≥ 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15627810 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 15627810
Marque: Honeywell Research Chemicals D221104500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-40-3
Formule moléculaire C12H26
Poids moléculaire (g/mol) 170.34
Numéro MDL MFCD00008969
Clé InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
CID PubChem 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nom IUPAC dodécane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecane
Point de fusion -9.6°C
Couleur Incolore
Densité 0.75g/mL at 25°C
Point d’ébullition 215°C to 217°C
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)10CH3
Quantité 500 mL
Beilstein 1697175
Densité de vapeur 5.96 (vs air)
Poids de la formule 170.33g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dodecane
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dodécane, ≥ 99 %, qualité réactif, Honeywell™ >