Learn More
Dodécanal, 95 %, stab. avec 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11437487
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conserver au frais
Dodecyl aldehyde is used as a fragrance agent. It is used as a common ingredient in perfumery. It's end applications include soap, detergent, beauty care product, household product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’aldéhyde dodécyle est utilisé comme agent de parfum. Il est communément utilisé comme ingrédient dans la parfumerie. Ses applications finales comprennent du savon, du détergent, des produits de beauté et des produits ménagers.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol, l’alcool et le propylène glycol. Insoluble dans le glycérol et l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-54-9
Formule moléculaire C12H24O
Poids moléculaire (g/mol) 184.32
Numéro MDL MFCD00007017
Clé InChI HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde
CID PubChem 8194
ChEBI CHEBI:27836
Nom IUPAC Dodécanal
SMILES CCCCCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecanal
Note relative au nom stabilized with 250ppm BHT
Point de fusion 12°C
Densité 0.835
Point d’ébullition 184°C to 186°C (100 mm)
Point d’éclair 101°C (214°F)
Plage de pourcentage du dosage 95%
Indice de réfraction 1.435
Quantité 100 g
Beilstein 1703917
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol,alcohol,and propylene glycol. Insoluble in glycerol and water.
Poids de la formule 184.32
Pourcentage de pureté 95%