Learn More
Thermo Scientific™ Mélange dNTP (10 mM chacun)
Mélange de dNTP Thermo Scientific™, 10 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
Marque: Thermo Scientific™ R0194
586.23 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.42000kg
Description
Le mélange de dNTP Thermo Scientific™ contient 10 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
Points clés
- Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
- Sans ADN humain ni d’E. coli
- Extrêmement stable
- Stable pendant des années à -20°C
- Stable après plusieurs cycles de congélation-décongélation.
- Jusqu’à 95 % de dNTP conservent une forme de triphosphate, même après 7 semaines à température ambiante
- Jusqu’à 90 % de dNTP conservent une forme de triphosphate après 30 cycles de PCR (1 minute à 94°C ; 3 minutes à 72°C)
- Application testée en :
- PCR longue portée (40 kb)
- Synthèse d’ADNc et RT-PCR
- PCR en temps réel
- PCR standard
- PCR à haute fidélité
Spécification
dNTP Mix (10 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 10 mM (10 x 1 mL) Store at –20°C. |
|
RT-qPCR en 2 étapes, PCR standard | |
>99% | |
Dry Ice | |
10 mM |
Liquide | |
Non marqué | |
10 x 1 mL | |
PCR standard, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.