Learn More
DNPEP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | DNPEP |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16863984
|
Proteintech
15016-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16853984
|
Proteintech
15016-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aminopeptidase with specificity towards an acidic amino acid at the N-terminus. Likely to play an important role in intracellular protein and peptide metabolism.Spécification
DNPEP | |
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9ULA0 | |
23549 | |
DNPEP Fusion Protein Ag6966 | |
Primary | |
-20°C | |
DNPEP |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
aspartyl aminopeptidase, ASPEP, DAP, DNPEP | |
DNPEP | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |