Learn More
Molecular Probes™ DNP-X, SE, 6-(2,4-Dinitrophenyl)aminohexanoic Acid, Succinimidyl Ester
DNP-X, SE, acide 6-(2,4-dinitrophényl)aminohexanoïque, ester succinimidylique
Marque: Molecular Probes™ D2248
262.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’ester succinimidylique DNP-X réactif aux amines peut être utilisé avec des bioconjugués qui peuvent être détectés grâce à des anticorps anti-dinitrophényl (anti-DNP). Cet haptène réactif contient un espaceur d’aminohexanoyl de sept atomes (“X”) entre le fluorophore et le groupe ester NHS. Cet espacement permet de séparer l’accessibilité accrue aux anticorps anti-DNP.Spécification
25 mg | |
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
DNP |
Ester succinimidyle DNP-X | |
Amine | |
Ester actif, ester de succinimidyle | |
Biotine et autres haptènes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.