Learn More
Thermo Scientific Chemicals Réactif DNAzol™
Le réactif DNAzol∣r est un réactif électrophorétique complet et prêt à l’emploi pour isoler l’ADN génomique d’échantillons solides et liquides d’origine animale, végétale, levure et bactérienne.
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60637.AE
Description
DNAzol™ Reagent is used as an electrophoretic reagent for the isolation of genomic DNA from solid and liquid samples of animal and plant origin
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Réactif complet et prêt à l’emploi pour isoler l’ADN génomique à partir des échantillons solides et liquides d’origine animale, végétale, bactérienne et de levures.
Spécification
Bleu-vert | |
Réactif d’extraction d’ADN | |
Liquide |
Réactif complet et prêt à l’emploi pour isoler l’ADN génomique à partir des échantillons solides et liquides d’origine animale, végétale, bactérienne et de levures. | |
100 ml |
RUO – Research Use Only