Learn More
DNase I de pancréas bovin
Dérivé du pancréas bovin.
103.83€
Spécification
Type de produit | Cell Lysis Enzyme |
---|---|
Source du donneur | Bovine Pancreas |
Forme | Lyophilisé |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15845278
|
Thermo Scientific
J14340.F+ |
20 mg | N/A | ||||||
Description
- Synonyme : E.C.3.1.21.1
- Limites de détection : MFCD00130917
Spécification
Cell Lysis Enzyme | |
Bovine Pancreas | |
Lyophilisé |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Keep cold
RUO – Research Use Only