Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC pour oligonucléotides DNAPac™ PA100
Comportent une résine à échange anionique fort conçue pour des analyses et des purifications haute résolution des oligonucléotides synthétiques et modifiés.
Marque:  Thermo Scientific™ 088761
Code produit. 15510224
  • 930.74€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Profitez d’une résine à échange anionique fort pour les analyses et les purifications haute résolution des oligonucléotides de synthèse et modifiés grâce aux colonnes pour oligonucléotides Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100.
  • Résine polymérique non poreuse et pelliculaire de 13 μm, liée aux MicroBeads™ fonctionnalisées à l’amine quaternaire
  • Permettent une résolution n, n-1 pour oligonucléotides
  • Résolvent les oligonucléotides avec des structures secondaires
  • Compatibles avec solvants, pH élevé et hautes températures
  • Analysent les échantillons cliniques à base de phosphorothioate
  • Facilitent l’évolution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pré-colonne
ASRS, système de chromatographie BioLC DX-500
4000 psi (275 bars)
2 à 12,5
90°C
Échange d’ions
Acides nucléiques / échange d’anions
2 mm
50 mm
13 μm
Non poreuse
Ammonium quaternaire
Pré-colonne