Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC pour oligonucléotides DNAPac™ PA100
Comportent une résine à échange anionique fort conçue pour des analyses et des purifications haute résolution des oligonucléotides synthétiques et modifiés.
Marque: Thermo Scientific™ 043011
Description
Profitez d’une résine à échange anionique fort pour les analyses et les purifications haute résolution des oligonucléotides de synthèse et modifiés grâce aux colonnes pour oligonucléotides Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100.
- Résine polymérique non poreuse et pelliculaire de 13 μm, liée aux MicroBeads™ fonctionnalisées à l’amine quaternaire
- Permettent une résolution n, n-1 pour oligonucléotides
- Résolvent les oligonucléotides avec des structures secondaires
- Compatibles avec solvants, pH élevé et hautes températures
- Analysent les échantillons cliniques à base de phosphorothioate
- Facilitent l’évolution
Spécification
Colonne analytique | |
1 ml/min | |
250 mm | |
pH 2 à 12,5, 100 % compatible avec les solvants organiques communs, éluants sous forme ionique : chlorure, acétate ou bromure de lithium, de sodium ou d’ammonium | |
2 à 12,5 | |
90°C | |
DNAPac | |
Échange d’ions | |
Colonne analytique |
9 mm | |
ASRS, système de chromatographie BioLC DX-500 | |
4000 psi (275 bars) | |
13 μm | |
Non poreuse | |
Ammonium quaternaire | |
Polymère sphérique, non poreux | |
Échange d’ions | |
Bio-LC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.