Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage de l’ADN : Peignes pour le modèle FB-SEQ-2045 dont la production a été arrêtée
Code produit. p-4889663 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique) des dents:
0,2 mm
0,4 mm
Volume (métrique) des puits:
2 μl
3,7 μl
5 μl
5,5 μl
9 μl
10 μl
15 μl
Type de produit:
Peigne à dents de requin
Peigne à dents de requin pour micropuits
Nombre de dents:
20
36
39
55
73
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11907505
Marque: Fisherbrand™ S1SSHARK2
Peignes pour systèmes de séquençage de l’ADN, pour modèle FB-SEQ-2045 dont la production a été arrêtée
Pour une utilisation avec le modèle arrêté FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système séquenceur renforcé en aluminum Owl s4s
Hauteur (impériale) d’encombrement 19,6 in
Hauteur (métrique) d’encombrement 50 cm
Longueur (impériale) d’encombrement 9 in
Longueur (impériale) du gel 17,7 in
Longueur (métrique) d’encombrement 23 cm
Longueur (métrique) globale 45 cm
Type de produit Peigne à dents de requin
Nombre de dents 39
Épaisseur (métrique) des dents 0,2 mm
Volume (métrique) des puits 5 μl
Largeur (impériale) d’encombrement 10,6 in
Largeur (métrique) d’encombrement 27 cm
Largeur (métrique) du gel 20 cm