Learn More
Thermo Scientific™ DNA Polymerase I (10 U/μL)
Code produit. p-4521380 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2500 U
500 unités
Conditionnement:
500 unités
Code produit. 10364630
Marque: Thermo Scientific™ EP0041
Edge
L’ADN polymérase I est une ADN polymérase dépendante de la matrice qui catalyse la synthèse 5' → 3' de l’ADN.
L’ADN polymérase I, une ADN polymérase dépendante de la matrice, catalyse la synthèse 5’ → 3’ de l’ADN. Cette enzyme présente en outre une activité exonucléase 3’ → 5’ (correction), une activité exonucléase 5’ → 3′ et une activité de ribonucléase H.
Points clés
  • Incorpore des nucléotides modifiés(p. ex., nucléotides marqués à la biotine, la digoxigénine, l’amino-allyle ou par fluorescence)
  • Active dans plusieurs tampons, , y compris l’enzyme de restriction, la PCR et les tampons RT
Applications
  • Marquage de l’ADN par traduction d’entaille en conjonction avec la DNase
  • Synthèse du deuxième brin de l’ADNc en conjonction avec la RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U / μl
Description DNA Polymerase I
Polymérase DNA Polymerase I
Quantité 500 unités