Learn More
Eppendorf™ Tubes DNA LoBind
Optimisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
Marque: Eppendorf™ 0030108310
59.35 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.82800kg
Description
Maximize sample recovery of nucleic acids by significantly reducing sample-to-surface binding with these tubes. Eppendorf™ Polypropylene DNA LoBind Tubes are ideal for sample preparation and long-term storage.
- Le fond conique permet une utilisation dans les adaptateurs et les racks existants
- En PP transparent pour une visibilité facile des granulés
- Fabriqués sans utiliser d’agents glissants, de plastifiants et de biocides et n’interfèrent pas avec les produits
- L’évaporation de l’échantillon pendant le stockage et l’incubation est minimisée par une fermeture précise du couvercle
- Ouverture accidentelle du couvercle de -86° à 80°C empêchée par des couvercles à charnière
- La stabilité de centrifugation pouvant atteindre 25 000 x g empêche la rupture du tube
- Disponible en lots certifiés Eppendorf, PCR propre, Stérile et Biopur™
- Matériau protéine LoBind et ADN/ARN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
- Qualité standard (Eppendorf) = non stérile
- Nettoyage PCR = non stérile
- Stérile = stérile
- Biopur = stérile
Culture cellulaire, isolement de l’ADN plasmide et de l’ARN total, manipulation de liquides
Spécification
RNase, DNase-free | |
Transparent | |
PP | |
4 Bags of 50 | |
Non stérile | |
Yes | |
Conique | |
Conique | |
Microcentrifuge Tube (PCR Clean, DNA LoBind) | |
PCR Clean (Non-sterile) |
HDPE | |
5 mL | |
200 Tubes | |
200 Tubes (4 Bags of 50) | |
Yes | |
Autoclavable | |
PCR Clean | |
Snap Cap | |
25 000 x g |