Learn More
DMF, diméthylformamide, séquençage, agents bioréactifs Fisher
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
Le N,N-diméthylformamide est couramment utilisé dans les procédures de synthèse automatisées.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethylformamide |
pH | 6 to 8 |
Point de fusion | -61°C |
Absorbance | Pass Test, 1 max. at 270nm, 0.3 max. at 275nm, 0.1 max. at 295nm, 0.05 max. at 310nm, 0.01 max. (340nm to 400nm) at 340nm |
Couleur | Incolore |
Informations sur la décomposition | >350°C |
Densité | 0.945g/cm³ |
Point d’ébullition | 153°C |
Quantité | 4 L |
Identification | Pass Test |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N-Dimethylformamide
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.